Learn More
WTW™ Kits de prueba de cianuro
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN 38 405 D13/ISO 6703 |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de cianuro en las aguas residuales de tareas de galvanoplastia y procesamiento de metales, agua potable |
| Para utilizar con (equipo) | PhotoLab S12, PhotoLab Spectral |
| Incluye | Cubetas de 10 mm, 20 mm y 50 mm |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | De 0,002 a 0,500 mg/l |
| Tipo | Polvo de pruebas |