Learn More
Cianuro, solución estándar, CN 1000 μg/ml, Specpure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340448 100 mL 100 ml
11410620 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043804.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
KCN in 0.1% NaOH
Cyanide, standard solution is used to dissolve metals and their ores. It is also used in clinical chemistry and in waste water treatment facilities to determine the concentration of dissolved and particulate materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular KCN in 0.1% NaOH
Número MDL MFCD00468042
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanide
Nombre de nota Standard Solution
Olor Odorless
Densidad 1g/cm3 at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water
Tipo Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CN:1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Cyanide, standard solution, Specpure, CN 1000µg/ml
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide