Learn More
Solución patrón de cianuro, Ion HIQU, Chem-Lab
Descripción
La solución patrón de cianuro se utiliza para disolver metales y sus minerales. También se utiliza en química clínica y en instalaciones de tratamiento de aguas residuales para determinar la concentración de materiales disueltos y particulados. El cianuro de potasio es extremadamente tóxico. En solución acuosa, el KCN se disocia en iones de potasio (K+) hidratados y en iones de cianuro (CN−).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 151-50-8 |
| Densidad | 1.00g/mL |
| Fórmula molecular | CKN |
| Concentración | 1000 μg/mL de CN− (±2 μg, a −20 °C) |
| Clave InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [C-]#N.[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio; cianuro |
| Peso molecular (g/mol) | 65.116 |
| PubChem CID | 9032 |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cianuro solución patrón
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide