Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de semicelda de cianuro
Código de producto. 11977701
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de estado sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11977701 Membrana de estado sólido cada uno
1 options
Código de producto. 11977701 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00€
    1230.34€ / paquete de 1
    Ahorro 189.66€
    13% Descuento
En stock
Especificaciones
Material Membrana de estado sólido
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Intervalo de pH De 4 a 13