Learn More
Cianuro (CN-) a 1000 mg/l en NaOH al 0,1 %, VHG™
Descripción
Cianuro (CN-) a 1000 mg/l en NaOH al 0,1 %
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 57-12-5 |
| Solvent or Matrix | Dilute NaOH |
| Cantidad | 500 mL |