Learn More
Cianazina-d5 (N-etil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CyanazineD5(N-ethylD5) |
| CAS | 1190003-29-2 |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H8 Cl N6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-[[4-Chloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanenitrile, Cyanazine D5 (N-ethyl D5), Cyanazine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-cloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1204 g/mol |
| Mostrar más |