Learn More
Amida Cianazí, TRC
Código de producto. 30356949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356949 100 mg 100 miligramos
30365157 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC953555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36576-42-8
Fórmula molecular C9H15ClN6O
Peso molecular (g/mol) 258.71
Sinónimo 2-[[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanamide, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-(1-carbamoyl-1-methylethylamino)-6-ethylamino-s-triazine, BV 453, Cyanazine II
Nombre IUPAC 2-[[4-cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazina-2-il]amino]-2-metilpropanamida
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanazine Amide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15ClN6O/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5(11)17/h4H2,1-3H3,(H2,11,17)(H2,12,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0996