Learn More
Ácido cianazina, TRC
Código de producto. 30133346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133346 100 mg 100 miligramos
30138181 50 mg 50 miligramos
17950725 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC953550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36576-43-9
Fórmula molecular C9 H14 Cl N5 O2
Peso molecular (g/mol) 259.69
Sinónimo N-[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanine, 2-Chloro-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-(ethylamino)-1,3,5-triazine, Cyanazine III, Cyanazine acid, N-[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methyl-Alanine;
Nombre IUPAC 2-[[4-cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazina-2-il]amino]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanazine acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14ClN5O2/c1-4-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)5(16)17/h4H2,1-3H3,(H,16,17)(H2,11,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0836