Learn More
Cianamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyanamide |
| CAS | 420-04-2 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C H2 N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Alzogur, Amidocyanogen, Carbamonitrile, Carbimide, Cyanamide F 1000, Cyanoamine, Cyanogen nitride, Cyanogenamide, Deurbraak, Dormex, Dyhard VP 111, F 1000, Hydrogen cyanamide, N-Cyanoamine, NSC 24133, TsAKS |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2 |
| SMILES | NC#N |
| Nombre IUPAC | cianamida |
| Peso molecular (g/mol) | 42.04 |
| Mostrar más |