Learn More
Cianamida, + 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376636 5 g 5 g
11386636 25 g 25 g
11396636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11376636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Cyanamide is used as an intermediate in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. It is also used as an alcohol deterrent drug. It is widely used as plant growth regulator, agrochemical and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cianamida se utiliza como intermedio en la producción de productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos. También se utiliza como un medicamento disuasivo alcohólico. Se utiliza ampliamente como regulador del crecimiento de plantas, agroquímicos y fertilizantes.
Solubilidad
Soluble en agua, butanol, metiletilcetona, acetato de etilo, alcoholes, fenoles, cloroformo, aminas y éteres. Ligeramente soluble en disulfuro de carbono. Insoluble en ciclohexano.
Notas
Incompatible con el peróxido de bario, el ácido bórico, el hidrógeno seco y el peróxido de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420-04-2
Fórmula molecular CH2N2
Peso molecular (g/mol) 42.041
Número MDL MFCD00007572
Clave InChI XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
Nombre IUPAC cianamida
SMILES C(#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanamide
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 43°C to 47°C
Densidad 1.282
pH 3.5 to 4.2
Punto de ebullición 132°C to 138°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal H2NCN
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 1732569
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,2684
Información de solubilidad Soluble in water,butanol,methyl ethyl ketone, ethyl acetate,alcohols,phenols,chloroform,amines and ethers. Slightly soluble in carbon disufide. Insoluble in cyclohexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 42.04
Porcentaje de pureza ≥98%