Learn More
Cianamida-15N2, TRC
Código de producto. 30353987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353987 10 mg 10 miligramos
30351661 5 mg 5 miligramos
30355429 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95250310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21420-37-1
Fórmula molecular C H2 15N2
Peso molecular (g/mol) 44.027
Nombre IUPAC (15N)azanylformonitrilo
SMILES [15NH2]C#[15N]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanamide-15N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.016