Learn More
Cianamida-13C, TRC
Código de producto. 30136152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136152 500 mg 500 miligramos
30003480 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC952502500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21420-35-9
Fórmula molecular 13C H2 N2
Peso molecular (g/mol) 43.03
Nombre IUPAC Aminoformonitrilo
SMILES N[13C]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyanamide-13C
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 43.0252