Learn More
Ciamemazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyamemazine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1456 |
| Porcentaje de pureza | >95% |