Learn More
Ciamemazina-d6, TRC
Código de producto. 30364399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30364399 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30364399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC95150210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyamemazine-d6
CAS 1216608-24-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H15D6N3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cyamemazine D6
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3S/c1-14(12-21(2)3)13-22-16-6-4-5-7-18(16)23-19-9-8-15(11-20)10-17(19)22/h4-10,14H,12-13H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(CC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C#N)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 10-[3-[bis(trideuteriometil)amino]-2-metilpropil]fenotiazina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 329.49
Porcentaje de pureza >95