Learn More
Cyadox, TRC
Código de producto. 30135471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135471 100 mg 100 miligramos
17964135 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC951400100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65884-46-0
Fórmula molecular C12 H9 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 271.23
Sinónimo Ciadox, Cyanoacetic Acid [(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide, Cyanoacetic Acid (2-Quinoxalinylmethylene)hydrazide, N,N'-Dioxide, 2-Cyanoacetic Acid 2-[(1,4-Dioxido-2-quinoxalinyl)methylene]hydrazide
Nombre IUPAC 2-ciano-N-[(E)-(1,4-dioxidoquinoxalina-1,4-diio-2-il)metilideneamino]acetamida
SMILES [O-][n+]1cc(\C=N\NC(=O)CC#N)[n+]([O-])c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyadox
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N5O3/c13-6-5-12(18)15-14-7-9-8-16(19)10-3-1-2-4-11(10)17(9)20/h1-4,7-8H,5H2,(H,15,18)/b14-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0705
Porcentaje de pureza >95%