Learn More
MedChemExpress CY7-SE
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 779.92 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (32.05 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 477908-53-5 |
| Sinónimo | Sulfo-Cyanine7 Succinimidyl Ester |