Learn More
MedChemExpress CY7
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 682.85 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.33 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 943298-08-6 |
| Sinónimo | Sulfo-Cyanine7 |