Descripción
- Used to maintain the QuantStudio Dx Real-Time PCR System with 384-well block
- Please see the instrument user guide for full instructions on use
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de bloque | 384-well |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C ± 5°C. |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ Dx Real Time PCR Instrument |
| Tipo de producto | Calibration Plate |
| Para utilizar con (aplicación) | Pure Dye Calibration |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Cantidad | 1 plate |
| Compatibilidad de placas | 384-well |
| Tipo de calibración | Pure Dye Calibration |
| Configuraciones de bloques | 384-well |