Learn More
MedChemExpress CY3-YNE
Código de producto. 16451178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
5 mg
Código de producto.
16451178 5 mg
1 options
Código de producto. 16451178 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0818
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress CY3-YNE (Sulfo-Cyanine3-alkyne) is a dye for the labeling of soluble proteins, peptides, and oligonucleotides/DNA.
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 668.84 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (44.85 mM)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 1010386-62-5
Sinónimo Sulfo-Cyanine3-alkyne