Learn More
MedChemExpress CY3
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 630.77 g/mol |
| Solubilidad | H2O : 25 mg/mL (39.63 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 146368-13-0 |
| Sinónimo | Sulfo-Cyanine3 |