Learn More
MedChemExpress Cy2-SE (iodine)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 643.47 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (388.52 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 186205-33-4 |
| Sinónimo | Cyanine2 Succinimidyl Ester (iodine) |