Learn More
MedChemExpress Cy2
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 418.49 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (71.69 mM) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 260430-02-2 |
| Sinónimo | Cyanine2 |