Learn More
Ciclo 5 (Grado Técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cy 5 (Technical Grade) |
| CAS | 146368-15-2 |
| Fórmula molecular | C45H52N4O14S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-2-[5-[1-[6-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadienyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H52N4O14S2/c1-44(2)32-28-30(64(56,57)58)18-20-34(32)46(26-12-6-10-16-42(54)62-48-38(50)22-23-39(48)51)36(44)14-8-5-9-15-37-45(3,4)33-29-31(65(59,60)61)19-21-35(33)47(37)27-13-7-11-17-43(55)63-49-40(52)24-25-41(49)53/h5,8-9,14-15,18-21,28-29H,6-7,10-13,16-17,22-27H2,1-4H3,(H-,56,57,58,59,60,61) |
| SMILES | CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)c4ccc(cc4C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)ON5C(=O)CCC5=O)c6ccc(cc16)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 1-[6-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi-6-oxohexil]-2-[(1E,3E,5E)-5-[1-[6-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oxi-6-oxohexil]-3,3-dimetil-5-sulfoindol-2-ilideno]penta-1,3-dienil]-3,3-dimetilindol-1-io-5-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 937.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 936.2921 |