Learn More
CY-09, MedChemExpress
Código de producto. 16476607
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16476607 5 mg 5 miligramos
16471029 1 mg 1 miligramo
16470247 50 mg 50 miligramos
16444926 100 mg 100 miligramos
16423888 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476607 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103666
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
CY-09 is a selective and direct NLRP3 inhibitor. CY-09 directly binds to the ATP-binding motif of NLRP3 NACHT domain and inhibits NLRP3 ATPase activity, resulting in the suppression of NLRP3 inflammasome assembly and activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CY-09
Forma física Solid
CAS 1073612-91-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12F3NO3S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (354.25 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=CC=C(/C=C2SC(N(CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C\2=O)=S)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 423.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.43
Porcentaje de pureza 98.01%