Learn More
CXD101, MedChemExpress
Descripción
CXD101 is a potent, selective and orally active class I HDAC inhibitor with IC50s of 63 nM, 570 nM and 550 nM for HDAC1, HDAC2 and HDAC3, respectively. CXD101 has no activity against HDAC class II. CXD101 has antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CXD101 |
| CAS | 934828-12-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H29N5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.82 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(C3CCN(CC4=CN(C)N=C4C)CC3)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 403.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.52 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?