Learn More
CXCR7 modulator 2, MedChemExpress
Código de producto. 16457297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457297 5 mg 5 miligramos
16420887 50 mg 50 miligramos
16415436 100 mg 100 miligramos
16404588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16457297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112154
MedChemExpress CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
CXCR7 modulator 2 is a modulator of C-X-C Chemokine Receptor Type 7 (CXCR7), with a Ki of 13 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CXCR7 modulator 2
CAS 2227426-37-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H42N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (478.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1[C@H](O2)CC[C@H]2C1)N3CCC([C@H](CC(N)=O)N4CCCN(C5=C(CC)C=CN6C5=NC=C6)CC4)CC3
Peso molecular (g/mol) 522.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.68
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation