Learn More
Invitrogen™ CXCL2 Polyclonal Antibody
Código de producto. 10028682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10028682 500 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10028682 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ARC1074
Rabbit Polyclonal Antibody
CXCL2 Polyclonal Antibody for ELISA
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXCL2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
génica Cxcl2
N.º de referencia del gen P30348
Alias de gen C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2a; Cinc3; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; C-X-C motif chemokine ligand 2; CXCL; CXCL2; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO β; GRO2; GRO2 oncogene; GROb; GRObeta; gro-beta; GRO-beta(5-73); GRO-beta-T; Growth-regulated protein beta; GROβ; Hematopoietic synergistic factor; HSF; Macrophage inflammatory protein 2; macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; Mgsa-b; MIP 2 a; MIP 2 alpha; MIP 2 α; Mip2; MIP-2; MIP2 a; MIP2 α; MIP2A; MIP-2a; MIP2-alpha; SB-251353; Scyb; Scyb2; small inducible cytokine subfamily, member 2
Símbolos de los genes Cxcl2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Purified rat MIP-2.
Método de purificación Purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114105
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG