Learn More
CX546, MedChemExpress
Código de producto. 16495218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495218 10 mg 10 miligramos
16441437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12505
MedChemExpress CX546 is a first-generation and selective benzamide-type positive AMPAR modulator. CX546 is a prototypical ampakine agent and has antipsychotic effects.
CX546 is a first-generation and selective benzamide-type positive AMPAR modulator. CX546 is a prototypical ampakine agent and has antipsychotic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CX546
CAS 215923-54-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17NO3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (404.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (8.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)C2=CC=C(OCCO3)C3=C2
Peso molecular (g/mol) 247.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation