Learn More
CX516, MedChemExpress
Código de producto. 16455216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16455216 100 mg 100 miligramos
16451006 200 mg 200 miligramos
16410627 50 mg 50 miligramos
16404298 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16455216
Marca: Medchem Express HY10933
MedChemExpress CX516 (BDP 12) is an ampakine and acts as an AMPA receptor positive allosteric modulator for the research of Alzheimer's disease, schizophrenia and mild cognitive impairment (MCI).
CX516 (BDP 12) is an ampakine and acts as an AMPA receptor positive allosteric modulator for the research of Alzheimer's disease, schizophrenia and mild cognitive impairment (MCI).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CX516
Forma física Solid
CAS 154235-83-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15N3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo BDP 12
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (414.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (169.92 mM)
SMILES O=C(N1CCCCC1)C2=CC3=NC=CN=C3C=C2
Peso molecular (g/mol) 241.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.29
Porcentaje de pureza 99.5%