Learn More
CX-6258, MedChemExpress
Código de producto. 16487458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487458 10 mg 10 miligramos
16433487 50 mg 50 miligramos
16409947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16487458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18095
MedChemExpress CX-6258 is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
CX-6258 is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CX-6258
CAS 1202916-90-2
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24ClN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.24 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2/C1=C\C3=CC=C(C4=CC=CC(C(N5CCCN(C)CC5)=O)=C4)O3
Peso molecular (g/mol) 461.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.94
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease