Learn More
CX-6258 hydrochloride hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16497458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497458 10 mg 10 miligramos
16443487 50 mg 50 miligramos
16419947 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16497458
Marca: Medchem Express HY18095A
MedChemExpress CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CX-6258 hydrochloride hydrate
CAS 1353858-99-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27Cl2N3O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (13.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2/C1=C\C3=CC=C(C4=CC=CC(C(N5CCCN(C)CC5)=O)=C4)O3.[H]Cl.O
Peso molecular (g/mol) 516.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.42
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease