Learn More
Tocris Bioscience™ CX 614
Descripción
CX 614 is an AMPAkine; positive allosteric modulator of AMPA. Prototypical benzamide which occupies subsite A only. Modulates channel deactivation and desensitization.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | CX 614 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 247.25 |
| Inhibidores | CX 614 |
Para uso exclusivo en investigación