Learn More
CX-5461, MedChemExpress
Código de producto. 16488337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488337 5 mg 5 miligramos
16425648 10 mg 10 miligramos
16411817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13323
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
CX-5461 is a potent and oral rRNA synthesis inhibitor. It inhibits RNA polymerase I-driven transcription of rRNA with IC50s of 142, 113, and 54 nM in HCT-116, A375, and MIA PaCa-2 cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CX-5461
CAS 1138549-36-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27N7O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (3.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=C(CNC(C2=C3N(C4=NC(N5CCN(CCC5)C)=CC=C4C2=O)C6=C(S3)C=CC=C6)=O)N=C1
Peso molecular (g/mol) 513.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.61
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death