Learn More
CX 546, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CX 546 |
| CAS | 215923-54-9 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2 |
| SMILES | O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il(piperidin-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 247.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1208 |