Learn More
CWHM-1008, MedChemExpress
Código de producto. 16495376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495376 100 mg 100 miligramos
16494518 10 mg 10 miligramos
16460827 50 mg 50 miligramos
16427237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111746
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.
CWHM-1008 is a potent and orally active antimalarial agent, with EC50 values of 46 and 21 nM against drug-sensitive Plasmodium falciparum 3D7 and drug-resistant Dd2 strains, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CWHM-1008
Forma física Solid
CAS 2362539-97-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26F3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (616.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC([C@H]1CNC[C@@H]1C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=O)C3=CC=C(N(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 405.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.46
Porcentaje de pureza 99.59%