missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CWC27 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15732921 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15732921 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15732921 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554993

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: EEEVKKLKPK GTKNFSLLSF GEEAEEEEEE VNRVSQSMKG KSKSSHDLLK DDPHLSSVPV VESEKGDAPD LVDDGEDESA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 88%.

As part of the spliceosome, plays a role in pre-mRNA splicing (PubMed:29360106). Probable inactive PPIase with no peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity (PubMed:20676357). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CWC27
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Cwc27
N.º de referencia del gen Q6UX04
Alias de gen 3110009E13Rik; Antigen NY-CO-10; CWC27; CWC27 spliceosome associated protein homolog; CWC27 spliceosome-associated protein homolog; CWC27 spliceosome-associated protein homolog (S. cerevisiae); NY-CO-10; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CWC27 homolog; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase SDCCAG10; PPIase CWC27; PPIase SDCCAG10; Probable inactive peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CWC27 homolog; SDCCAG10; SDCCAG-10; Serologically defined colon cancer antigen 10; Spliceosome-associated protein CWC27 homolog; UNQ438/PRO871
Símbolos de los genes Cwc27
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human CWC27. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91751).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.