Learn More
Thermo Scientific™ Lavador de células CW3
Código de producto. 15965741 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Conjunto de rotor de 12 posiciones con distribuidor
Rotor de 24 posiciones con distribuidor
Rotor no incluido
Capacidad:
12 tubos
24 tubos
Requisitos eléctricos:
220/230 V 50/60 Hz
220/230 V/50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Capacidad Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15965741 Rotor de 24 posiciones con distribuidor 24 tubos 220/230 V 50/60 Hz cada uno
15416131 Rotor no incluido 24 tubos 220/230 V/50/60 Hz 1 unidad
15827922 Conjunto de rotor de 12 posiciones con distribuidor 12 tubos 220/230 V/50/60 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15965741 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19240.00€
    15996.29€ / paquete de 1
    Ahorro 3243.71€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Lavado minucioso y reproducible de células sanguíneas, con hasta 24 tubos por ciclo con un modo completamente automático o con un modo manual.
El lavador de células Thermo Scientific™ CW3 ha sido descontinuado.
Rendimiento eficiente
  • Lave 24 muestras en 3 minutos
  • Logre que la sequedad de los corpúsculos sea óptima seleccionando la velocidad de decantación que desee
  • Mejore el lavado de los corpúsculos con el método opcional de rebosamiento durante la centrifugación
Diseño que facilita el uso
  • Ahorre tiempo con programas preestablecidos en el modo automático
  • Indicador de cuatro fases: lavado, centrífuga, decantación, agitación
  • Modo manual disponible para lavar las células paso a paso, lo que permite supervisar de cerca los procesos de lavado
  • Gradillas para tubos con etiquetas numéricas en rojo y azul que facilitan el equilibrado de las muestras
Funcionamiento seguro
  • Alertas automáticas que avisan de un nivel bajo o interrumpido de solución salina y de la finalización de un ciclo
  • Hay disponible un visor en la parte superior de la unidad para la calibración de velocidad
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada con el distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor
  • El cuerpo del rotor de acero inoxidable mejora la durabilidad del sistema
  • Diseño con nivel bajo de mantenimiento y tubos de bomba de fácil sustitución
  • Limpieza simplificada con recipiente de rotación, rotor y sumidero de fácil extracción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción CW3 Cell Washer
Capacidad 24 tubos
RCF máx. 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado)
Vel. máx 3,000 rpm (Centrifuge), 1,200 rpm (Wash), 350 to 500 rpm (Decant)
Requisitos eléctricos 220/230 V 50/60 Hz
Nivel de ruido <53 db(A)
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (consulte el manual para obtener más información)
Garantía 2 años
Otras funciones 4-stage display: Wash, Centrifuge, Decant, Agitate; End of run notification: 5 selectable melodies, electronic beeps or no sound; Safety devices: Door interlock, dual-overspeed detector, saline level sensor
Dimensiones (Al x An x F) 16.1 x 14.6 x 17.7 in. (41 x 37 x 45 cm)
Peso neto 61.6 lb. (28.0 kg)
Línea de productos Thermo Scientific
Incluye Rotor de 24 posiciones con distribuidor
Frequency 50/60 Hz
Tensión 220/230 V
Run Time Automático: de 1 a 99 s (incrementos de 1 s.); manual: de 1 a 999 s (incrementos de 1 s); de 1 a 9 ajustes de ciclo
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +2 °C a +35 °C
Tipo de producto Cell Washer