Learn More
CW-069, MedChemExpress
Código de producto. 16436878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436878 10 mg 10 miligramos
16429417 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15857
MedChemExpress CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CW-069
CAS 1594094-64-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21IN2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (103.93 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(I)C=C1C(O)=O)[C@@H](NCC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 500.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.33
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death