Learn More
CVT-313, MedChemExpress
Código de producto. 16486458
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486458 10 mg 10 miligramos
16422567 50 mg 50 miligramos
16409057 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486458 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15339
MedChemExpress CVT-313 (Cdk2 Inhibitor III) is a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of CDK2 with IC50 of 0.5 μM. CVT-313 inhibits CDC5L phosphorylation.
CVT-313 (Cdk2 Inhibitor III) is a potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of CDK2 with IC50 of 0.5 μM. CVT-313 inhibits CDC5L phosphorylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CVT-313
CAS 199986-75-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H28N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Cdk2 Inhibitor III
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.71 mM)
SMILES CC(N1C=NC2=C(NCC3=CC=C(OC)C=C3)N=C(N(CCO)CCO)N=C12)C
Peso molecular (g/mol) 400.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.47
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease