Learn More
CVT-12012, MedChemExpress
Código de producto. 16475276
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475276 100 mg 100 miligramos
16467097 5 mg 5 miligramos
16453056 25 mg 25 miligramos
16450697 50 mg 50 miligramos
16414378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16475276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CVT-12012
Forma física Powder
CAS 1018675-35-8
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21F3N4O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO
Peso molecular (g/mol) 434.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
Porcentaje de pureza 99.16%