Learn More
VACUUBRAND™ Controlador de vacío CVC 3000E C3
Código de producto. 11941002
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
146 x 143 x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11941002 146 x 143 x 115 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11941002 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20683180
En stock
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 146 x 143 x 115 mm
Altura (métrico) 115 mm
Longitud (métrico) 146 mm
Peso (métrico) 0,44 kg
Tipo de producto Controlador de vacío