Learn More
CV-6209, TRC
Código de producto. 30360193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360193 5 mg 5 miligramos
30351660 1 mg 1 miligramo
30358585 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8560005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100488-87-7
Fórmula molecular C34 H60 N3 O6 . Cl
Peso molecular (g/mol) 642.31
Sinónimo CV 6209
Nombre IUPAC [2-metaxi-3-(octadecilcarbamoiloxi)propilo] N-acetil-N-[(1-etilpiridina-1-ium-2-il)metilcarbatomato; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1cccc[n+]1CC)C(=O)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CV-6209
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H59N3O6.ClH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-35-33(39)42-28-32(41-4)29-43-34(40)37(30(3)38)27-31-24-21-23-26-36(31)6-2;/h21,23-24,26,32H,5-20,22,25,27-29H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.4171