Learn More
Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS300
Código de producto. 31922550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31922550 1000/Cs. paquete de 1000
1 options
Código de producto. 31922550 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5146
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Designed for use with Mindray™ BS300 chemistry analyzers. Globe Scientific Cuvettes for Mindray™ BS300 are produced from polystyrene (PS) and are offered individually wrapped in cases of 1000.
  • For use with Mindray™ BS300 chemistry analyzers
  • Cuvette segments are produced from polystyrene (PS)
  • Individually wrapped
  • Natural color
Especificaciones
Color Natural
Cantidad 1000/Cs.
Material Poliestireno