Descripción
- Para su uso con Mindray™ analizadores químicos BS200
- Los segmentos de cubetas se producen a partir de poliestireno (PS)
- Envasadas individualmente
- Color natural
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Cantidad | 1000/Cs. |
| Material | Poliestireno |