Learn More
Globe Scientific Cuvetas para el Ciba Corning 550 Express
Código de producto. 31923085 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Cs.
200/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31923085 200/Cs. paquete de 200
31922178 100/Cs. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31923085 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5109
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Diseñado para usarse con los Bayer analizadores 550 Express & Express Plus. Globe Scientific Las cuvetas para Ciba Corning 550 Express se envasan en cartuchos para facilitar su carga en los analizadores. Cada cartucho contiene 13 segmentos de cuveta (de 5 plazas).
  • Para uso con los Bayer analizadores Express & Plus 550 Express
  • Las cubetas se envasan en cartuchos para facilitar su carga en los analizadores
  • Cada cartucho contiene 13 segmentos de cubetas (de 5 plazas)
  • Polimetilmetacrilato (PMMA)
  • Color natural
  • Disponible con 24 bolsas desechables (21-200-117)
Especificaciones
Tipo Cubeta
Para utilizar con (equipo) Bayer Analizadores Express & Express Plus 550
Color Natural
Incluye Solo cuvetas
Cantidad 200/Cs.
Material PMMA