Learn More
Globe Scientific Cuvetas por Horiba ABX Pentra 400
Código de producto. 31922710 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 450
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31922710 450/Cs. paquete de 450
1 options
Código de producto. 31922710 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 5162
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Diseñado específicamente para usarse con los Horiba Pentra analizadores químicos 400. Globe Scientific Las cubetas para Horiba ABX Pentra 400 ofrecen una gran alternativa a las cubetas OEM. Los segmentos de cubetas están construidos con polimetilmetacrilato.
  • Para su uso con los Horiba Pentra 400 analizadores químicos
  • Gran alternativa a las cubetas OEM
  • Segmentos de cubetas construidos a partir de polimetilmetacrilato (PMMA)
  • Color natural
Especificaciones
Color Natural
Cantidad 450/Cs.
Material PMMA