Learn More
Hanna Instruments™ Solución de limpieza de cubetas
Código de producto. 10608251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
230 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10608251 230 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10608251 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9370350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.87€
    55.85€ / paquete de 1
    Ahorro 37.02€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Color De transparente a rosa
Composición Etanol
Concentración Del > 15 al < 35 %
Para utilizar con (equipo) Fotómetros y turbidímetros
Tipo de solución de llenado Tampón
Olor Similar al alcohol
Densidad óptica 0,94 g/cm3
Envase Frasco
Intervalo de pH 7
Cantidad 230 ml
Solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cuvette Cleaning Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol