Learn More
WTW™ Cubetas para PhotoLab™ Fotómetros
Description
- Las celdas con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de celdas. photoLab™ filtro y fotómetro espectral
- Todas las cubetas de vidrio y cuarzo tienen marcas de ubicación para ubicarlas en el fotómetro en la misma orientación para una precisión aún mayor.
- Vidrio óptico de alta calidad para mediciones VIS, vidrio de cuarzo de alta calidad para UV-VIS
Specifications
Specifications
| Tipo | Cubeta |
| Descripción | REK 10 |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Cuarzo |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros |
| Forma | Rectángulo |