Learn More
Cutamesine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491877 50 mg 50 miligramos
16465718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13510
MedChemExpress Cutamesine dihydrochloride (SA4503 dihydrochloride; AGY94806 dihydrochloride) is a potent Sigma 1 receptor agonist with an IC50 of 17.4 nM in guinea pig brain membranes.
Cutamesine dihydrochloride (SA4503 dihydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cutamesine dihydrochloride
CAS 165377-44-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H34Cl2N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo SA4503 dihydrochloride AGY94806 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (67.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 441.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.43
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation