Learn More
Epredia™ Portaobjetos para corte en microscopio
Código de producto. 17224884
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:1 mm
Código de producto.
17224884 Grosor:1 mm
1 options
Código de producto. 17224884 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor AA00000102E01MNZ20
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y e interpretaciones sencillas.Este proceso permite utilizar los portaobjetos en aplicaciones rutinaria
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Superficie de escritura No
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm